Learn More
2-Amino-3-cloro-5-trifluorometilpiridina, TRC
Código de producto. 30326602
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30326602 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30326602 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA5960705G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-chloro-5-trifluoromethylpyridine
CAS 79456-26-1
Fórmula molecular C6H4ClF3N2
Cantidad 5 g
Sinónimo 5-(Trifluoromethyl)-3-chloro-2-pyridinylamine, 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4ClF3N2/c7-4-1-3(6(8,9)10)2-12-5(4)11/h1-2H,(H2,11,12)
SMILES C1=C(C=NC(=C1Cl)N)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 3-cloro-5-(trifluorometil)piridin-2-amina
Peso molecular (g/mol) 196.56