Learn More
2-Amino-3-cloro-5-(trifluorometil)piridina, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10696250 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Unit Size:
25 g
Product Code. Cantidad Unit Size
10696250 25 g 25 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10696250 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 436270250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS 79456-26-1
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 95°C to 97.5°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H4ClF3N2
Número MDL MFCD00042154
Cantidad 25 g
Sinónimo 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridin-2-amine, 2-amino-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, 2-amino-3-chloro-5-trifluoromethylpyridine, 3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinamine, 3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridylamine, 2-pyridinamine, 3-chloro-5-trifluoromethyl, 3-chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-ylamine, 2-amino-3-chloro-5-trifluoropyridine, pubchem2974
Clave InChI WXNPZQIRDCDLJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=C(Cl)C=C(C=N1)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 3-cloro-5-(trifluorometil)piridin-2-amina
Peso molecular (g/mol) 196.56
PubChem CID 607248
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.56
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Hazard Statement
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.