Learn More
2-Amino-3-cloro-1,4-naftoquinona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15476508
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15476508 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 15476508 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60040.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-chloro-1,4-naphthoquinone
CAS 2797-51-5
Punto de fusión 202°C
Fórmula molecular C10H6ClNO2
Número MDL MFCD00001680
Cantidad 100 mg
Número UN UN2811
Sinónimo 2-amino-3-chloro-1,4-naphthoquinone, quinoclamine, quinoclamin, mogeton, 06k-quinone, acnq, o 6k-quinone, mogeton granule, mogeton g, 1,4-naphthalenedione, 2-amino-3-chloro
Clave InChI OBLNWSCLAYSJJR-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=C(Cl)C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Nombre IUPAC 2-amino-3-cloronaftaleno-1,4-diona
Peso molecular (g/mol) 207.61
PubChem CID 17748
ChEBI CHEBI:81849
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.61
Porcentaje de pureza 97%