Learn More
Éster 1,4-dimetílico del ácido 2-amino-3-cloro-1,4-bencenodicarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-3-chloro-1,4-benzenedicarboxylic Acid 1,4-Dimethyl Ester |
| CAS | 1357366-94-9 |
| Fórmula molecular | C10H10ClNO4 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10ClNO4/c1-15-9(13)5-3-4-6(10(14)16-2)8(12)7(5)11/h3-4H,12H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(C(=O)OC)c(Cl)c1N |
| Nombre IUPAC | 2-amino-3-clorobenceno-1,4-dicarboxilato de dimetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 243.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.0298 |