Learn More
Ácido 2-amino-3-bromopirazina-5-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-3-bromopyrazine-5-carboxylic Acid |
| CAS | 887352-34-3 |
| Fórmula molecular | C5 H4 Br N3 O2 |
| Cantidad | 2 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4BrN3O2/c6-3-4(7)8-1-2(9-3)5(10)11/h1H,(H2,7,8)(H,10,11) |
| SMILES | Nc1ncc(nc1Br)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-amino-6-bromopirazina-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 218.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.9487 |