Learn More
Ácido 2-amino-3-bromobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428518
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15428518 5 g 5 g
15418518 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15428518 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61925.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 20776-51-6 | C7H5BrNO2 | 215.03 g/mol
Used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
utilizadas como farmacéuticos intermedios.
Notas
mantenga el recipiente bien cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20776-51-6
Fórmula molecular C7H5BrNO2
Peso molecular (g/mol) 215.03
Número MDL MFCD03618453
Clave InChI SRIZNTFPBWRGPB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 3-bromoanthralic acid, 2-amino-3-bromo-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-3-bromo, 3-bromoanthranilic acid, 2-amino-3-bromobenzoicacid, 2-amino-3-bromo benzoic acid, buttpark 49\07-48, 2-amino-3-bromo-benzoicacid, zlchem 426
PubChem CID 270259
Nombre IUPAC ácido 2-amino-3-bromobenzoico
SMILES NC1=C(Br)C=CC=C1C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-bromobenzoic acid
Punto de fusión 174°C to 178°C
Color Blanco a amarillo
Temperatura de inflamación 161°C (322°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 2936928
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.03
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido