Learn More
Ácido 2-amino-3-bromobenzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10738804
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10738804 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10708623 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10564984 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10738804 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07275DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 20776-51-6
Fórmula molecular C7H5BrNO2
Peso molecular (g/mol) 215.03
Número MDL MFCD03618453
Clave InChI SRIZNTFPBWRGPB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 3-bromoanthralic acid, 2-amino-3-bromo-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-3-bromo, 3-bromoanthranilic acid, 2-amino-3-bromobenzoicacid, 2-amino-3-bromo benzoic acid, buttpark 49\07-48, 2-amino-3-bromo-benzoicacid, zlchem 426
PubChem CID 270259
Nombre IUPAC ácido 2-amino-3-bromobenzoico
SMILES NC1=C(Br)C=CC=C1C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-bromobenzoic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.03
Porcentaje de pureza 97%