Learn More
2-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Specifications
Nombre del producto químico o material | 2-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 100 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.03 |
Porcentaje de pureza | 97% |