Learn More
2-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10480774
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10480774 50 g Frasco de vidrio ámbar 50 g
10576134 100 g Frasco de vidrio ámbar 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10480774 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01878EE
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 17601-94-4
Fórmula molecular C7H4BrN3O2
Peso molecular (g/mol) 242.032
Clave InChI MUHLVSZIVTURCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzonitrile, 2-amino-3-bromo-5-nitro, 6-bromo-2-cyano-4-nitroaniline, 2-bromo-6-cyano-4-nitroaniline, 2-cyano-4-nitro-6-bromoaniline, 2-amino-3-bromo-5-nitrobenzenecarbonitrile, pubchem2331, 2-amino-3-bromo-1-cyano-5-nitrobenzene, acmc-1bus8, cambridge id 5228140, ksc496g6h
PubChem CID 87173
Nombre IUPAC 2-amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrilo
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)N)C#N)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.03
Porcentaje de pureza 97%