Learn More
2-Amino-3-bromo-5-metilpiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-3-bromo-5-methylpyridine |
| CAS | 17282-00-7 |
| Fórmula molecular | C6H7BrN2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 3-Bromo-5-methyl-2-pyridinamine, 6-Amino-5-bromo-3-picoline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7BrN2/c1-4-2-5(7)6(8)9-3-4/h2-3H,1H3,(H2,8,9) |
| SMILES | Cc1cnc(N)c(Br)c1 |
| Nombre IUPAC | 3-bromo-5-methylpyridin-2-amine |
| Peso molecular (g/mol) | 187.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.9793 |