Learn More
2-Amino-3-bromo-5-metilpiridina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10587953 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10587953 1 g Frasco de vidrio 1 g
10092021 5 g Frasco de vidrio 5 g
10239543 25 g Glass bottle 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10587953 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 348590010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 17282-00-7
Peso molecular (g/mol) 187.04
Número MDL MFCD00068231
Clave InChI NDPKXEWDWTZBDG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-3-bromo-5-methylpyridine, 2-amino-3-bromo-5-picoline, 6-amino-5-bromo-3-picoline, 3-bromo-5-methyl-2-pyridinamine, 2-amino-5-methyl-3-bromopyridine, 2-pyridinamine, 3-bromo-5-methyl, 3-bromo-5-methyl-pyridin-2-ylamine, 3-bromo-5-methyl-2-pyridylamine, 3-bromo-5-methylpyridin-2-ylamine, 3-bromo-5-methylpyridin-1-ium-2-amine
PubChem CID 519380
Nombre IUPAC 3-bromo-5-metilpiridin-2-amina
SMILES CC1=CC(=C(N=C1)N)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-bromo-5-methylpyridine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 55.0°C to 57.0°C
Color Beige a amarillo o marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H7BrN2
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.04
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-3-bromo-5-methylpyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.