Learn More
2-amino-3-bromo-5-metilpiridina, +98 %
Código de producto. 11468036
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11468036 5 g 5 g
11458036 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11468036 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14090.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17282-00-7
Fórmula molecular C6H7BrN2
Peso molecular (g/mol) 187.04
Número MDL MFCD00068231
Clave InChI NDPKXEWDWTZBDG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-3-bromo-5-methylpyridine, 2-amino-3-bromo-5-picoline, 6-amino-5-bromo-3-picoline, 3-bromo-5-methyl-2-pyridinamine, 2-amino-5-methyl-3-bromopyridine, 2-pyridinamine, 3-bromo-5-methyl, 3-bromo-5-methyl-pyridin-2-ylamine, 3-bromo-5-methyl-2-pyridylamine, 3-bromo-5-methylpyridin-2-ylamine, 3-bromo-5-methylpyridin-1-ium-2-amine
PubChem CID 519380
Nombre IUPAC 3-bromo-5-metilpiridin-2-amina
SMILES CC1=CC(=C(N=C1)N)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-bromo-5-methylpyridine
Punto de fusión 70°C to 74°C
Olor Unpleasant
Cantidad 5 g
Beilstein 471829
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.04
Porcentaje de pureza ≥98%