Learn More
Ácido 2-amino-3-bromo-5-metilbenzoico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11462797
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11462797 25 g 25 g
11339699 1 g 1 g
11452797 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11462797 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15443.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13091-43-5 | C8H8BrNO2 | 230.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13091-43-5
Fórmula molecular C8H8BrNO2
Peso molecular (g/mol) 230.06
Número MDL MFCD00051705
Clave InChI LCMZECCEEOQWLQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2774400
Nombre IUPAC ácido 2-amino-3-bromo-5-metilbenzoico
SMILES CC1=CC(Br)=C(N)C(=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-bromo-5-methylbenzoic acid
Punto de fusión 202°C to 206°C
Cantidad 25 g
Beilstein 3540992
Sinónimo 3-bromo-5-methylanthranilic acid, 2-amino-3-bromo-5-methyl-benzoic acid, 6-amino-5-bromo-m-toluic acid, benzoic acid, 2-amino-3-bromo-5-methyl, acmc-20ao5e, 4-amino-3-bromo-5-carboxytoluene, 2-bromo-6-carboxy-4-methylaniline, benzoic acid,2-amino-3-bromo-5-methyl, 2-azanyl-3-bromanyl-5-methyl-benzoic acid, 2-amino-3-bromo-5-methylbenzoic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.07
Porcentaje de pureza ≥98%