Learn More
2-Amino-3-bromo-5-fluoropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15457747
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15457747 5 g 5 g
15447747 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15457747 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H37257.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 869557-43-7
Fórmula molecular C5H4BrFN2
Peso molecular (g/mol) 191.00
Número MDL MFCD03092924
Clave InChI KXSQMCRVUAALNE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-3-bromo-5-fluoropyridine, 2-amino-5-fluoro-3-bromopyridine, 3-bromo-5-fluoro-pyridin-2-ylamine, 3-bromo-5-fluoro-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 3-bromo-5-fluoro, 3-bromo-5-fluoro-2-pyridylamine, pubchem1101, acmc-209qcf, ksc490s4d, 3-bromo-5-fluoro-2-pyridineamine
PubChem CID 16126434
Nombre IUPAC 3-bromo-5-fluoropiridin-2-amina
SMILES NC1=C(Br)C=C(F)C=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-bromo-5-fluoropyridine
Punto de ebullición 63°C to 65°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 191
Porcentaje de pureza 97%