Learn More
2-Amino-3-bromo-5-cloropiridina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15433787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15433787 10 g 10 g
11372999 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15433787 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27799.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26163-03-1
Fórmula molecular C5H4BrClN2
Peso molecular (g/mol) 207.455
Número MDL MFCD00955627
Clave InChI UWGGGYYCKDCTGN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-3-bromo-5-chloropyridine, 3-bromo-5-chloro-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 3-bromo-5-chloro, 3-bromo-5-chloro-2-pyridylamine, 3-bromo-5-chloropyrid-2-ylamine, 3-bromo-5-chloro-pyridin-2-ylamine, abbypharma ap-10-5406, 3-bromo-5-chloro-pyridin-2-amine, pubchem1141, acmc-1ch3b
PubChem CID 2763971
Nombre IUPAC 3-bromo-5-cloropiridin-2-amina
SMILES C1=C(C=NC(=C1Br)N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-bromo-5-chloropyridine
Punto de fusión 83°C to 85°C
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.46
Porcentaje de pureza 95%