Learn More
Ácido 2-amino-3-bromo-5-clorobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-3-bromo-5-chlorobenzoic Acid |
| CAS | 41198-02-1 |
| Fórmula molecular | C7H5BrClNO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Amino-3-bromo-5-chloro-benzoic Acid, 3-Bromo-5-chloroanthranilic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5BrClNO2/c8-5-2-3(9)1-4(6(5)10)7(11)12/h1-2H,10H2,(H,11,12) |
| SMILES | Nc1c(Br)cc(Cl)cc1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-3-bromo-5-clorobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 250.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.9192 |