Learn More
2-Amino-3-benciloxipiridina, +98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11444334
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444334 5 g 5 g
11454334 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11444334 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12603.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24016-03-3
Fórmula molecular C12H12N2O
Peso molecular (g/mol) 200.24
Número MDL MFCD00006316
Clave InChI NMCBWICNRJLKKM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-3-benzyloxypyridine, 3-benzyloxy pyridin-2-amine, 3-benzyloxy-2-pyridylamine, 2-pyridinamine, 3-phenylmethoxy, 2-amino-3-benzyloxy pyridine, 3ip, 3-phenylmethoxy-2-pyridylamine, 3-benzyloxy pyridin-2-amin, 3fty
PubChem CID 90334
Nombre IUPAC 3-fenilmetoxipiridin-2-amina
SMILES NC1=NC=CC=C1OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-benzyloxypyridine
Punto de fusión 92°C to 94°C
Cantidad 5 g
Beilstein 392674
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.24
Porcentaje de pureza ≥98%