Learn More
2-Amino-3-benciloxipirazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15439698
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15439698 250 mg 250 miligramos
15419698 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15439698 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63162.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 110223-15-9 | C11H11N3O | 201.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110223-15-9
Fórmula molecular C11H11N3O
Peso molecular (g/mol) 201.23
Número MDL MFCD09838954
Clave InChI QKEQFJXWHGVJJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-3-benzyloxypyrazine, 3-benzyloxy pyrazin-2-amine, 2-pyrazinamine,3-phenylmethoxy, 2-pyrazinamine, 3-phenylmethoxy, zlchem 177, pubchem19570, acmc-20a0ri, 2-aminol-3-benzyloxypyrazine, 3-phenylmethoxy-2-pyrazinamine
PubChem CID 13900234
Nombre IUPAC 3-(benzyloxy)pyrazin-2-amine
SMILES NC1=NC=CN=C1OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-benzyloxypyrazine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.22
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido