Learn More
2-Amino-3-benzilo-alfa-oxo-benzenacético Ácido Sódico, TRC
Código de producto. 30003573
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003573 50 mg 50 miligramos
30004590 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30003573 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA59371050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126849-31-8
Fórmula molecular C15H10NNaO4
Peso molecular (g/mol) 291.23
Sinónimo 2-Amino-3-benzoyl-α-oxo-benzeneacetic Acid Monosodium Salt
Nombre IUPAC sodio; 2-(2-amino-3-benzoilfenil)-2-oxoacetato
SMILES NC1=C(C(C(O[Na])=O)=O)C=CC=C1C(C2=CC=CC=C2)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-benzoyl-alpha-oxo-benzeneacetic Acid Sodium Salt
Nombres de analitos o componentes 2-Amino-3-benzoyl-alpha-oxo-benzeneacetic Acid Sodium Salt
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C15H11NO4.Na/c16-12-10(13(17)9-5-2-1-3-6-9)7-4-8-11(12)14(18)15(19)20;/h1-8H,16H2,(H,19,20);/q;+1/p-1
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics