Learn More
2-Amino-3,8-dimetilimidazo[4,5-f]quinoxalina, TRC
Código de producto. 30006570
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30006570 25 mg 25 miligramos
30005956 5 mg 5 miligramos
30004635 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006570 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60660025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77500-04-0
Fórmula molecular C11 H11 N5
Peso molecular (g/mol) 213.24
Sinónimo 3H-Imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine, 3,8-dimethyl-, 3,8-Dimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine, 2-Amino-3,8-dimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline, 2-Amino-3,8-dimethylmidazo[4,5-f]quinoxaline, MeIQx
Nombre IUPAC 3,8-dimetilimidazo[4,5-f]quinoxalina-2-amina
SMILES Cc1cnc2ccc3c(nc(N)n3C)c2n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3,8-dimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11N5/c1-6-5-13-7-3-4-8-10(9(7)14-6)15-11(12)16(8)2/h3-5H,1-2H3,(H2,12,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.1014
Porcentaje de pureza >95%