Learn More
2-Amino-3,8-dimetilimidazo[4,5-f]quinoxalina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-3,8-dimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline 3-methyl-d3 |
| CAS | 122457-31-2 |
| Fórmula molecular | C11 2H3 H8 N5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3H-Imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine, 8-methyl-3-(methyl-d3)- (9CI), 8-Methyl-3-(methyl-d3)-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine, 3,8-Dimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine-d3, 2-Amino-8-methyl-3-(methyl-d3)imidazo[4,5-f]quinoxaline, 2-Amino-3,8-dimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline-D3 (3-methyl-D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11N5/c1-6-5-13-7-3-4-8-10(9(7)14-6)15-11(12)16(8)2/h3-5H,1-2H3,(H2,12,15)/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])n1c(N)nc2c3nc(C)cnc3ccc12 |
| Nombre IUPAC | 8-metil-3-(trideuteriometil)imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 216.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.1203 |