Learn More
2-Amino-3,8-dimetilimidazo[4,5-f]quinoxalina-2-13C, TRC
Código de producto. 30011954
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011954 2.5 mg 2.50 miligramo
30012631 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011954 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6067002.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 209977-58-2
Fórmula molecular 13C C10 H11 N5
Peso molecular (g/mol) 214.23
Sinónimo 3H-Imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine-2-13C, 3,8-dimethyl- (9CI), 3,8-Dimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine-2-13C, 2-Amino-3,8-dimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline-2-13C
Nombre IUPAC 3,8-dimetil(2^{13}C)imidazolo[4,5-f]quinoxalina-2-amina
SMILES Cc1cnc2ccc3c(n[13c](N)n3C)c2n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3,8-dimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline-2-13C
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11N5/c1-6-5-13-7-3-4-8-10(9(7)14-6)15-11(12)16(8)2/h3-5H,1-2H3,(H2,12,15)/i11+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.1048