Learn More
(2-amino-3,6-diclorofenil)metanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-amino-3,6-dichlorophenyl)methanol |
| CAS | 58579-67-2 |
| Fórmula molecular | C7H7NOCl2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7Cl2NO/c8-5-1-2-6(9)7(10)4(5)3-11/h1-2,11H,3,10H2 |
| SMILES | Nc1c(Cl)ccc(Cl)c1CO |
| Nombre IUPAC | (2-amino-3,6-diclorofenil)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 192.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.9905 |