Learn More
Ácido 2-amino-3,6-diclorobenzoico, TRC
Código de producto. 30334028
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30334028 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30334028 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6399402.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3,6-dichlorobenzoic Acid
CAS 3032-32-4
Fórmula molecular C7H5Cl2NO2
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 2-Amino-3,6-dichlorobenzoic Acid, 3,6-Dichloroanthranilic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5Cl2NO2/c8-3-1-2-4(9)6(10)5(3)7(11)12/h1-2H,10H2,(H,11,12)
SMILES Nc1c(Cl)ccc(Cl)c1C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-amino-3,6-diclorobenzoico
Peso molecular (g/mol) 206.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.9697