Learn More
Ácido 2-amino-3,6-diclorobenzoico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11313406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11313406 1 g 1 g
11323406 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11313406 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12850.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 3032-32-4 | Molecular Formula: C7H5Cl2NO2 | Molecular Weight: 206.02 g/mol
2-Amino-3,6-dichlorobenzoic acid is used as a pharmaceutical intermediate and also finds use in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-amino-3,6-diclorobenzoico se utiliza como intermedio farmacéutico y también se utiliza en la investigación química.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos, bases e hipoclorito de sodio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3032-32-4
Fórmula molecular C7H5Cl2NO2
Peso molecular (g/mol) 206.02
Número MDL MFCD00052390
Clave InChI MMIREQFMYZQWLU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 604542
Nombre IUPAC ácido 2-amino-3,6-diclorobenzoico
SMILES NC1=C(Cl)C=CC(Cl)=C1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3,6-dichlorobenzoic acid
Punto de fusión 150°C to 154°C
Cantidad 1 g
Beilstein 3266879
Sinónimo benzoic acid, 2-amino-3,6-dichloro, 3,6-dichloroanthranilic acid, 2-amino-3,6-dichlorobenzoicacid, acmc-1afqi, 6-amino-2,5-dichlorobenzoic acid, benzoic acid,2-amino-3,6-dichloro, 2-azanyl-3,6-bis chloranyl benzoic acid
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.03
Porcentaje de pureza 95%