Learn More
2-Aminoácido-3,5-dimetilbenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397086
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397086 5 g 5 g
11387086 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397086 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07003.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 14438-32-5 | Molecular Formula: C9H11NO2 | Molecular Weight: 165.192 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14438-32-5
Fórmula molecular C9H11NO2
Peso molecular (g/mol) 165.192
Número MDL MFCD00017099
Clave InChI GIMYRAQQQBFFFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethylanthranilic acid, 2-amino-3,5-dimethyl-benzoic acid, 2-amino-3,5-dimethyl benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-3,5-dimethyl, pubchem4685, 3,5-dimethylanthranilic, acmc-1bqlm, intermediates-zcf02106, bidd:gt0362, 2-amino-3,5-dimethylbenzoicacid
PubChem CID 259834
Nombre IUPAC 2-aminoácido-3,5-dimetilbenzoico
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C(=O)O)N)C
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3,5-dimethylbenzoic acid
Punto de fusión 189°C to 194°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1101785
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Porcentaje de pureza 98%
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.