Learn More
2-Amino-3,5-difluoropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11325575
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11325575 5 g 5 g
11315575 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11325575 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19727.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 732306-31-9
Fórmula molecular C5H4F2N2
Peso molecular (g/mol) 130.098
Número MDL MFCD03788760
Clave InChI JVLFMTZUPSBCNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-3,5-difluoropyridine, 3,5-difluoro-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 3,5-difluoro, pubchem5550, acmc-209oq0, 3,5-difluoro-2-pyridylamine, ksc495k6p, 3,5-difluoropyridin-2-ylamine, 3,5-difluoro-pyridin-2-yl-amine, 3,5-bis fluoranyl pyridin-2-amine
PubChem CID 2783238
Nombre IUPAC 3,5-difluoropiridin-2-amina
SMILES C1=C(C=NC(=C1F)N)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3,5-difluoropyridine
Punto de fusión 55°C to 59°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.09
Porcentaje de pureza 98%