Learn More
2-Amino-3,5-dicloropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329749
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11329749 25 g 25 g
11319749 5 g 5 g
11375035 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11329749 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21984.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4214-74-8 | C5H4Cl2N2 | 163.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4214-74-8
Fórmula molecular C5H4Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 163.00
Número MDL MFCD00006313
Clave InChI OCWBGKZFOYMCCN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-3,5-dichloropyridine, 3,5-dichloro-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-3-pyridylamine, 3,5-dichloro-2-aminopyridine, 3,5-dichloro-2-pyridylamine, 3,5-dichloropyridin-2-ylamine, pyridine, 2-amino-3,5-dichloro, pubchem13504, acmc-209jnv
PubChem CID 77886
Nombre IUPAC 3,5-dicloropiridin-2-amina
SMILES NC1=NC=C(Cl)C=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3,5-dichloropyridine
Punto de fusión 81°C to 83°C
Olor Unpleasant
Cantidad 25 g
Beilstein 119376
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.01
Porcentaje de pureza 98%