Learn More
Ácido 2-amino-3,5-diclorobenzoico, TRC
Código de producto. 30324316
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30324316 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30324316 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60465010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3,5-Dichlorobenzoic Acid
CAS 2789-92-6
Fórmula molecular C7 H5 Cl2 N O2
Cantidad 10 g
Sinónimo 2-Amino-3,5-Dichlorobenzoic Acid, 3,5-Dichloro-2-Aminobenzoic Acid, 3,5-Dichloroanthranilic Acid, Nsc 1116
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5Cl2NO2/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2,(H,11,12)
SMILES Nc1C(Cl)Cc(Cl)Cc1C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-3,5-diclorobenzoico
Peso molecular (g/mol) 204.97
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.9697