Learn More
Ácido 2-amino-3,5-diclorobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11408806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11408806 10 g 10 g
11418806 50 g 50 g
11428806 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11408806 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16969.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 2789-92-6 | C7H5Cl2NO2 | 206.02 g/mol
2-Amino-3,5-dichlorobenzoic acid, is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el ácido 2-amino-3,5-diclorobenzoico ess una importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
insoluble en agua.
Notas
este material es estable si se almacena en condiciones adecuadas. Evítese la luz y el calor excesivo. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2789-92-6
Fórmula molecular C7H5Cl2NO2
Peso molecular (g/mol) 206.02
Número MDL MFCD00017088
Clave InChI KTHTXLUIEAIGCD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dichloroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-3,5-dichloro, anthranilic acid, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-2-aminobenzoic acid, 2-amino-3,5-dichloro-benzoic acid, timtec-bb sbb003493, 2-amino-3,5-dichlorobenzoicacid, acmc-209gzl, rarechem al bo 0770, buttpark 49\07-46
PubChem CID 76036
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-3,5-diclorobenzoico
SMILES NC1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3,5-dichlorobenzoic acid
Punto de fusión 225°C to 227°C
Cantidad 10 g
Beilstein 779100
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.03
Porcentaje de pureza 97%