Learn More
2-Amino-3,5-dibromopiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410633
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11410633 25 g 25 g
11400633 5 g 5 g
11420633 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11410633 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12706.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 35486-42-1 | C5H4Br2N2 | 251.909 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35486-42-1
Fórmula molecular C5H4Br2N2
Peso molecular (g/mol) 251.909
Número MDL MFCD00038041
Clave InChI WJMJWMSWJSACSN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-3,5-dibromopyridine, 3,5-dibromo-2-pyridylamine, 2-pyridinamine, 3,5-dibromo, 3,5-dibromo-2-pyridinamine, 3,5-dibromo-pyridin-2-ylamine, 3,5-dibromo-2-pyridinylamine, 2-amino-3,5-dibromo pyridine, 3,5-dibrompyridin-2-amin, pubchem1130, maybridge1_001693
PubChem CID 98851
Nombre IUPAC 3,5-dibromopiridin-2-amina
SMILES C1=C(C=NC(=C1Br)N)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3,5-dibromopyridine
Punto de fusión 102°C to 105°C
Cantidad 25 g
Beilstein 119390
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.92
Porcentaje de pureza 97%