Learn More
2-Amino-3,5-dibromopirazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-3,5-dibromopyrazine |
| CAS | 24241-18-7 |
| Fórmula molecular | C4 H3 Br2 N3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 3,5-Dibromo-2-aminopyrazine, 3,5-Dibromo-2-pyrazinamine, 3,5-Dibromopyrazin-2-ylamine, 3,5-Dibromopyrazine-2-ylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H3Br2N3/c5-2-1-8-4(7)3(6)9-2/h1H,(H2,7,8) |
| SMILES | Nc1ncc(Br)nc1Br |
| Nombre IUPAC | 3,5-dibromopirazina-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 252.895 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.869 |