Learn More
2-Amino-3,5-dibromopirazina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15473827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15473827 250 mg 250 miligramos
11422130 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15473827 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28744.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24241-18-7
Fórmula molecular C4H3Br2N3
Peso molecular (g/mol) 252.90
Número MDL MFCD00673150
Clave InChI DTLBKXRFWUERQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-3,5-dibromopyrazine, 3,5-dibromo-2-pyrazinamine, 3,5-dibromopyrazin-2-ylamine, 3,5-dibromopyrazine-2-ylamine, amino-3,5-dibromopyrazine, pyrazinamine, 3,5-dibromo, 3,5-dibromopyrazine-2-amine, 2-amino-3,5-dibromo pyrazine, 2-amino-3,5-dibromo-pyrazine, 2-pyrazinamine, 3,5-dibromo
PubChem CID 620004
Nombre IUPAC 3,5-dibromopirazina-2-amina
SMILES NC1=NC=C(Br)N=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3,5-dibromopyrazine
Punto de fusión 114°C to 117°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.9
Porcentaje de pureza 99%