Learn More
2-Amino-3,5-dibromopirazina, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10091394 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10091394 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10091394 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 398370010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3, 5-dibromopyrazine
CAS 24241-18-7
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 114°C to 118°C
Color Amarillo a marrón
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H3Br2N3
Número MDL MFCD00673150
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-amino-3,5-dibromopyrazine, 3,5-dibromo-2-pyrazinamine, 3,5-dibromopyrazin-2-ylamine, 3,5-dibromopyrazine-2-ylamine, amino-3,5-dibromopyrazine, pyrazinamine, 3,5-dibromo, 3,5-dibromopyrazine-2-amine, 2-amino-3,5-dibromo pyrazine, 2-amino-3,5-dibromo-pyrazine, 2-pyrazinamine, 3,5-dibromo
Clave InChI DTLBKXRFWUERQN-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=NC=C(Br)N=C1Br
Nombre IUPAC 3,5-dibromopirazina-2-amina
Peso molecular (g/mol) 252.90
PubChem CID 620004
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.89
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-3,5-dibromopyrazine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.