Learn More
Ácido 2-amino-3,5-dibromobenzoico, TRC
Código de producto. 30327907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30327907 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30327907 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6107051G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3,5-dibromobenzoic Acid
CAS 609-85-8
Fórmula molecular C7 H5 Br2 N O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-Amino-3,5-dibromobenzoic Acid, Anthranilic acid, 3,5-dibromo- (6CI,7CI,8CI), 2-Amino-3,5-dibromobenzoic acid, 3,5-Dibromoanthranilic acid, NA 693, NSC 886
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5Br2NO2/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2,(H,11,12)
SMILES Nc1c(Br)cc(Br)cc1C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-amino-3,5-dibromobenzoico
Peso molecular (g/mol) 294.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.8687