Learn More
Ácido 2-amino-3,5-dibromobenzoico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10512282
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10512282 10 g 10 g
10392305 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10512282 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB01924EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 609-85-8
Fórmula molecular C7H5Br2NO2
Peso molecular (g/mol) 294.93
Número MDL MFCD00017087
Clave InChI WNABMWFLKQEGCP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dibromoanthranilic acid, 2-amino-3,5-dibromobenzoicacid, 3,5-dibromo-2-aminobenzoic acid, buttpark 89\07-50, 2-amino-3,5-dibromo-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-3,5-dibromo, acmc-20ahts, pubchem3720, 2-carboxy-4,6-dibromoaniline, ghl.pd_mitscher_leg0.1128
PubChem CID 219491
Nombre IUPAC ácido 2-amino-3,5-dibromobenzoico
SMILES NC1=C(Br)C=C(Br)C=C1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3, 5-dibromobenzoic acid
% mín. CAS 80.0
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.93
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico