Learn More
Ácido 2-amino-3,5-dibromobenzoico, Mikromol™
Descripción
Ácido 2-amino-3,5-dibromobenzoico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-3,5-dibromobenzoic Acid |
| CAS | 609-85-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Amino-3,5-dibromobenzoic Acid |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C7 H5 Br2 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-Amino-3,5-dibromobenzoic Acid, Anthranilic acid, 3,5-dibromo- (6CI,7CI,8CI), 2-Amino-3,5-dibromobenzoic acid, 3,5-Dibromoanthranilic acid, NA 693, NSC 886 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5Br2NO2/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2,(H,11,12) |
| SMILES | Nc1c(Br)cc(Br)cc1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-amino-3,5-dibromobenzoico |
| Mostrar más |