Learn More
Ácido 2-amino-3,5-dibromobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11371907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11371907 25 g 25 g
11361907 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11371907 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07419.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 609-85-8 | C7H5Br2NO2 | 294.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 609-85-8
Fórmula molecular C7H5Br2NO2
Peso molecular (g/mol) 294.93
Número MDL MFCD00017087
Clave InChI WNABMWFLKQEGCP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dibromoanthranilic acid, 2-amino-3,5-dibromobenzoicacid, 3,5-dibromo-2-aminobenzoic acid, buttpark 89\07-50, 2-amino-3,5-dibromo-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-3,5-dibromo, acmc-20ahts, pubchem3720, 2-carboxy-4,6-dibromoaniline, ghl.pd_mitscher_leg0.1128
PubChem CID 219491
Nombre IUPAC ácido 2-amino-3,5-dibromobenzoico
SMILES NC1=C(Br)C=C(Br)C=C1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3,5-dibromobenzoic acid
Punto de fusión 230°C to 235°C
Cantidad 25 g
Beilstein 779291
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.93
Porcentaje de pureza 98%