Learn More
2-Amino-3,5-dibromobenzaldehído, Mikromol™
Descripción
2-Amino-3,5-dibromobenzaldehído
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyde |
| CAS | 50910-55-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyde |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H5 Br2 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Ambroxol Hydrochloride Imp. E (EP), Ambroxol Imp. E (EP), Bromhexine Hydrochloride Imp. B (EP), Bromhexine Imp. B (EP), 2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyde, Ambroxol Hydrochloride Impurity E, Bromhexine Hydrochloride Impurity B, Ambroxol Impurity E, Bromhexine Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5Br2NO/c8-5-1-4(3-11)7(10)6(9)2-5/h1-3H,10H2 |
| SMILES | Nc1c(Br)cc(Br)cc1C=O |
| Nombre IUPAC | 2-amino-3,5-dibromobenzaldehído |
| Mostrar más |