Learn More
2-Amino-3,5-dibromobenzaldehído, Mikromol™
Código de producto. 17423752
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17423752 100 mg 100 miligramos
17922446 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17423752 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0005.02
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-Amino-3,5-dibromobenzaldehído
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyde
CAS 50910-55-9
Nombres de analitos o componentes 2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyde
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H5 Br2 N O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Ambroxol Hydrochloride Imp. E (EP), Ambroxol Imp. E (EP), Bromhexine Hydrochloride Imp. B (EP), Bromhexine Imp. B (EP), 2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyde, Ambroxol Hydrochloride Impurity E, Bromhexine Hydrochloride Impurity B, Ambroxol Impurity E, Bromhexine Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5Br2NO/c8-5-1-4(3-11)7(10)6(9)2-5/h1-3H,10H2
SMILES Nc1c(Br)cc(Br)cc1C=O
Nombre IUPAC 2-amino-3,5-dibromobenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 278.93
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.8738 g/mol