Learn More
2-Amino-3,5-dibromobenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15442438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15442438 5 g 5 g
15432438 1 g 1 g
15452438 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15442438 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56015.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 50910-55-9 | C7H5Br2NO | 278.931 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50910-55-9
Fórmula molecular C7H5Br2NO
Peso molecular (g/mol) 278.931
Número MDL MFCD00671100
Clave InChI RCPAZWISSAVDEA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-3,5-dibromo-benzaldehyde, 3,5-dibromoanthranilaldehyde, 3,5-dibromo-2-aminobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-amino-3,5-dibromo, pubchem8245, acmc-209kqx, bromhexine impurity b, ksc272a2l, 2-azanyl-3,5-bis bromanyl benzaldehyde, 2-amino-3,5-dibromobenzaldehyde
PubChem CID 688305
Nombre IUPAC 2-amino-3,5-dibromobenzaldehído
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)N)C=O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyde
Punto de fusión 130°C to 135°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.93
Porcentaje de pureza 97%