Learn More
2-Amino-3,5-dibromo-bencenometanol, TRC
Código de producto. 30136745
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136745 500 mg 500 miligramos
17971365 100 mg 100 miligramos
17941965 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136745 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA604615500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50739-76-9
Fórmula molecular C7 H7 Br2 N O
Peso molecular (g/mol) 280.94
Sinónimo (2-Amino-3,5-dibromophenyl)methanol, Bromhexine Hydrochloride Imp. A (EP), Ambroxol Hydrochloride Imp. A (EP)
Nombre IUPAC (2-amino-3,5-dibromofenil)metanol
SMILES Nc1c(Br)cc(Br)cc1CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Amino-3,5-dibromophenyl)methanol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7Br2NO/c8-5-1-4(3-11)7(10)6(9)2-5/h1-2,11H,3,10H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.8894
Porcentaje de pureza >95%