Learn More
2-Amino-3,5-dibromo-benzaldehído, TRC
Código de producto. 17912985
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17912985 1 g 1 g
17904525 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17912985 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6046101G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50910-55-9
Fórmula molecular C7 H5 Br2 N O
Peso molecular (g/mol) 278.93
Sinónimo 2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyde, Bromhexine Hydrochloride Imp. B (EP), Ambroxol Hydrochloride Imp. E (EP)
Nombre IUPAC 2-amino-3,5-dibromobenzaldehído
SMILES Nc1c(Br)cc(Br)cc1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyde
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5Br2NO/c8-5-1-4(3-11)7(10)6(9)2-5/h1-3H,10H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.8738
Porcentaje de pureza >95%