Learn More
Ácido 2-amino-3,4-dimetilbenzoico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11496986 5 g 5 g
11406996 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11496986 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25313.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 50419-58-4 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dye stuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-amino-3,4-dimetilbenzoico es una importante materia prima y se utiliza como producto intermedio en los ámbitos de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50419-58-4
Fórmula molecular C9H11NO2
Peso molecular (g/mol) 165.19
Número MDL MFCD00130041
Clave InChI MUOBMUYSNYMSDM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-3,4-dimethyl-benzoic acid, 3,4-dimethylanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-3,4-dimethyl, pubchem4683, acmc-1aomr, ksc272a3h, 2-amino-3,4-dimethyl benzoic acid
PubChem CID 282450
Nombre IUPAC ácido 2-amino-3,4-dimetilbenzoico
SMILES CC1=CC=C(C(O)=O)C(N)=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid
Punto de fusión ∼176°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Porcentaje de pureza ≥98%