Learn More
Ácido benzoico 2-amino-3-(4-bromobenzoilo), TRC
Código de producto. 30010432
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010432 50 mg 50 miligramos
30009360 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010432 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA59384050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 241496-82-2
Fórmula molecular C14 H10 Br N O3
Peso molecular (g/mol) 320.14
Nombre IUPAC 2-amino-3-(4-bromobenzoilo)ácido benzoico
SMILES Nc1c(cccc1C(=O)c2ccc(Br)cc2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-(4-bromobenzoyl)benzoic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10BrNO3/c15-9-6-4-8(5-7-9)13(17)10-2-1-3-11(12(10)16)14(18)19/h1-7H,16H2,(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.9844