Learn More
2-Amino-3,4,8-trimetil-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalina, TRC
Código de producto. 30008616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008616 25 mg 25 miligramos
30008765 10 mg 10 miligramos
30012506 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008616 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA63100025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95896-78-9
Fórmula molecular C12 H13 N5
Peso molecular (g/mol) 227.27
Sinónimo 3H-Imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine, 3,4,8-trimethyl-, 3,4,8-Trimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine, 2-Amino-3,4,8-trimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxaline, 2-Amino-3,4,8-trimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline, 4,8-DiMeIQx
Nombre IUPAC 3,4,8-trimetilimidazo[4,5-f]quinoxalina-2-amina
SMILES Cc1cnc2cc(C)c3c(nc(N)n3C)c2n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3,4,8-trimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxaline
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13N5/c1-6-4-8-9(15-7(2)5-14-8)10-11(6)17(3)12(13)16-10/h4-5H,1-3H3,(H2,13,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.1171
Porcentaje de pureza >95%