Learn More
2-Amino-3,4,8-trimetil-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-3,4,8-trimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxaline-d3 |
| CAS | 1216997-87-3 |
| Fórmula molecular | C12H10D3N5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Amino-3,4,8-trimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxaline-d3, 3,4,8-Trimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine-d3, 4,8-DiMeIQx-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13N5/c1-6-4-8-9(15-7(2)5-14-8)10-11(6)17(3)12(13)16-10/h4-5H,1-3H3,(H2,13,16)/i3D3 |
| SMILES | CC1=CN=C(C=C(C)C2=C3N=C(N)N2C([2H])([2H])[2H])C3=N1 |
| Nombre IUPAC | 4,8-dimetil-3-(metil-d3)-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 230.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.14 |