Learn More
2-Amino-3,4,7,8-tetrametil-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalina, TRC
Código de producto. 30010350
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010350 50 mg 50 miligramos
17944295 2.5 mg 2.50 miligramo
17920565 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010350 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA63000050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132898-07-8
Fórmula molecular C13 H15 N5
Peso molecular (g/mol) 241.29
Sinónimo 3,4,7,8-Tetramethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine, 2-Amino-3,4,7,8-tetramethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxaline, 2-Amino-3,4,7,8-tetramethylimidazo[4,5-f]quinoxaline, 4,7,8-TriMeIQx
Nombre IUPAC 3,4,7,8-tetrametilimidazo[4,5-f]quinoxalina-2-amina
SMILES Cc1cc2nc(C)c(C)nc2c3nc(N)n(C)c13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3,4,7,8-tetramethyl-3H-imidazo[4,5-F]quinoxaline
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H15N5/c1-6-5-9-10(16-8(3)7(2)15-9)11-12(6)18(4)13(14)17-11/h5H,1-4H3,(H2,14,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.1327
Porcentaje de pureza >95%