Learn More
2-aminoácido 3,4,5-trimetoxibenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-3,4,5-trimethoxybenzoic acid |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 3353856 |
| Sinónimo | 3,4,5-trimethoxyanthranilic acid, benzoic acid,2-amino-3,4,5-trimethoxy, benzoic acid, 2-amino-3,4,5-trimethoxy, maybridge1_001555, acmc-1b683, 2-amino-3,4,5-trimethoxybenzoicacid, 2-amino-3,4,5-trimethoxybenzoic acid |
| SMILES | COC1=CC(C(O)=O)=C(N)C(OC)=C1OC |
| Peso molecular (g/mol) | 227.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.22 |
| Porcentaje de pureza | 0.97 |