Learn More
2-aminoácido 3,4,5-trimetoxibenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11447936
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11447936 5 g 5 g
11437936 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11447936 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14042.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61948-85-4
Fórmula molecular C10H13NO5
Número MDL MFCD00051630
Clave InChI JSHSRQCOCMIIPA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 96602
Nombre IUPAC 2-aminoácido 3,4,5-trimetoxibenzoico
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3,4,5-trimethoxybenzoic acid
Punto de fusión 137°C to 141°C
Cantidad 5 g
Beilstein 3353856
Sinónimo 3,4,5-trimethoxyanthranilic acid, benzoic acid,2-amino-3,4,5-trimethoxy, benzoic acid, 2-amino-3,4,5-trimethoxy, maybridge1_001555, acmc-1b683, 2-amino-3,4,5-trimethoxybenzoicacid, 2-amino-3,4,5-trimethoxybenzoic acid
SMILES COC1=C(C(=C(C(=C1)C(=O)O)N)OC)OC
Peso molecular (g/mol) 227.216
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.22
Porcentaje de pureza 0.97